Learn More
Diisopropyl Ether, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Code produit. 15631670 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
Code produit. 15631670
Marque: Honeywell Research Chemicals 1853021L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Reagent Grade, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-20-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL MFCD00008880
Clé InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
CID PubChem 7914
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl Ether
Note relative au nom Contains either BHT or hydroquinone as stabilizer
Point de fusion -86°C
Couleur Incolore
Densité 0.725g/mL at 25°C
Point d’ébullition 70°C
Limite d’explosion 1 to 21% (100°F)
Point d’éclair −29°C (−20.2°F)
Température d’allumage 827°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHOCH(CH3)2
Indice de réfraction n20/D 1.367(lit.)
Quantité 1 L
Numéro UN UN1159
Beilstein 1731256
Densité de vapeur 3.5 (vs air)
Poids de la formule 102.17g/mol
Tension de vapeur 120mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisopropyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.