Learn More
Tétrachlorocuprate de dilithium, solution à 0,1 M dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10112241 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 10112241
Marque: Thermo Scientific Acros 407830250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dilithium tetrachlorocuprate
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.1M Solution in THF
CAS 15489-27-7, 109-99-9
Formule moléculaire Cl4CuLi2
Formule linéaire Li2CuCl4
Numéro MDL MFCD00011081
Concentration 0.09 to 0.12M
Fieser 04,163; 05,226; 06,203; 07,114; 08,176; 11,190; 12,195
Densité 0.9100g/mL
Clé InChI HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC dilithium ; tétrachlorocuivre(2-)
Poids moléculaire (g/mol) 219.226
CID PubChem 11074879
Poids de la formule 219.24
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.91
Quantité 25 ml
Point d’éclair −17°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.