Learn More
(-)-fumarate de diméthylate, 95 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (-)-Dimenthyl fumarate |
% min. CAS | 94.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 59.0°C to 61.0°C |
Couleur | Incolore à blanc |
Point d’ébullition | 211°C (7.0 hPa) |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
Quantité | 5 g |
Rotation spécifique | − 103.14 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (-)-Dimenthyl fumarate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.