Learn More
Glutarate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Dimethyl glutarate is applied as paint and graffiti removers, nail polish removers, hand cleaners, adhesives, sealants and caulks, automotive cleaning products, bathroom and tile cleaners, general purpose cleaners, spot removers, floor maintenance products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glutarate de diméthyle est appliqué sous forme de décapants pour peinture et graffitis, de détachants pour vernis à ongles, de nettoyants pour mains, dʼadhésifs, de scellants et de calfeutres, de produits de nettoyage pour automobiles, de nettoyants pour salles de bains et de carreaux, de nettoyants pour usage général, de détachants, de produits dʼentretien de plancher.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (53 g/L)
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Le glutarate de diméthyle est appliqué sous forme de décapants pour peinture et graffitis, de détachants pour vernis à ongles, de nettoyants pour mains, dʼadhésifs, de scellants et de calfeutres, de produits de nettoyage pour automobiles, de nettoyants pour salles de bains et de carreaux, de nettoyants pour usage général, de détachants, de produits dʼentretien de plancher.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (53 g/L)
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl glutarate |
Point de fusion | -37°C |
Densité | 1.087 |
Point d’ébullition | 213°C to 215°C |
Point d’éclair | 103°C (217°F) |
Indice de réfraction | 1.424 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1771444 |
Merck Index | 14,4473 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. (53g/L) |