Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dinotéfurane
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dinotéfurane |
Quantité | 1 g |
Solubilité | Solubilité de la solution aqueuse : 39,8 g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans l’éthanol, le méthanol et le diméthylsulfoxide |
Point de fusion | 106,0°C à 111,0°C |
Poids de la formule | 202,21 |
Clé InChI | YKBZOVFACRVRJN-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CN=C(NCC1CCOC1)N[N+]([O-])=O |
Nom IUPAC | N''-methyl-N-nitro-N'-[(oxolan-3-yl)methyl]guanidine |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.21 |