Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Protein Mixture Digest
Thermo Scientific™ Dionex Protein Mixture Digest is lyophilized.
Marque:  Thermo Scientific™ 161088
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11392143
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Thermo Scientific™ Dionex Protein Mixture Digest is lyophilized.
Spécification
Spécification
Protein mixture digest
Dionex
Tryptic peptides, Trypsin, Ammonium bicarbonate, Trifluoroacetic acid
-20°C
Acclaim PepMap C18 Column
Protein Mixture Digest
100 pmol