Learn More
Brady™ Rouleau à flèches directionnelles
Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
Marque: Brady™ 275105
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20600kg
Description
- Marqueurs de tuyauteries
- Rouleau de flèches
Spécification
Conformité environnementale RoHS, directive européenne 2002/95/CE, directives européennes 67/548 et 88/379 | |
Acrylique, Permanent, Sensible à la pression | |
Brillant | |
Polyester | |
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité | |
1300/Bte | |
–40°C à +110°C | |
0,099 mm | |
108.27 ft. | |
0.98 in. |
Noir sur blanc | |
Noir | |
Tape | |
Rouleau à flèches directionnelles | |
1300 Markers/Roll | |
-40°F to +230°F | |
0.0039 in. | |
33 m x 25 mm | |
33 m | |
25 mm |