Learn More
Brady™ Rouleau à flèches directionnelles
Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
Marque:  Brady™ 275133
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.81900kg
Code produit. 12757916
  • 234.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • Marqueurs de tuyauteries
  • Rouleau de flèches
Spécification
Spécification
Conformité environnementale RoHS, directive européenne 2002/95/CE, directives européennes 67/548 et 88/379
Acrylique, Permanent, Sensible à la pression
Brillant
Polyester
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité
1300/Bte
–40°C à +110°C
0,099 mm
108.27 ft.
3.94 in.
Blanc sur noir
Noir
Tape
Rouleau à flèches directionnelles
1300 Markers/Roll
-40°F to +230°F
0.0039 in.
33 m x 100 mm
33 m
100 mm