Learn More
Phosphate d’hydrogène disodique, ACS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10020400 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit.
10020400 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10020400 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 0306.1000
Conforme aux spécifications de la norme ACS.
Spécification
Point de fusion 250°C
CAS 7558-79-4
pH 8.7 to 9.3 (5% Solution at 25°C)
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage min. 99.0%
Formule moléculaire HNa2O4P
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC disodium hydrogen phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Perte à la dessiccation max. 0.2%
Densité 1.53 g/cm³ (20°C)