Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de mouchoirs en papier
Favorise l’hygiène et aide à gérer les coûts. Le distributeur de mouchoirs en papier Kimberly-Clark Professional™ améliore le confort et l’hygiène du personnel et des clients.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 7820
33.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.39600kg
Description
- Remplissage rapide et facile
- Mural
- Finition argent métallisé chromé
- Idéal pour la distribution de mouchoirs en papier dans les bureaux et les toilettes d’hôtel de luxe
Spécification
Distributeur de mouchoirs en papier | |
282 x 153 x 84 mm | |
28,2 cm | |
1 de chaque |
Argent | |
11 in | |
Plastique |