Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Non-sterile Gloves
Code produit. 17893832 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Quantité:
100 gants/boîte
30 gants/boîte
Conditionnement:
100 paires
Code produit. 17893832
Marque: Ansell P52370
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Non-sterile, synthetic gloves are powder-free and recommended for frequent glove changes.
  • ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certified
  • Made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film)
  • Offering good tactile sensitivity
  • Ideal for individuals with latex Type I allergy
  • Cost effective synthetic alternative
  • Can also be used as a glove liner for increased protection
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Packed 30 or 100 gloves per dispenser
  • For use with brief, low-risk examination procedures
Spécification
Certifications/Conformité CE Number, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3
Accelerator Free No
Applications Industrial
AQL 1.5
Couleur Clear
Jetable Single-use
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Oui
Matériau EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Non-sterile Gloves
Dimensions S
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 1.2 mil
Épaisseur (métrique) 0.03 mm
Modèle DISPOS-A-GLOVE-313900
Quantité 30 gants/boîte
Longueur (impériale) 10.9 in.
Longueur (métrique) 278 mm