Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture à usage unique, en verre sodocalcique, bord droit
Les tubes de culture sont utilisés pour la croissance de cultures à partir d'un milieu liquide.
Marque:  DWK Life Sciences 231720784
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 3.30000kg
Code produit. 10595272
  • 81.65€ / 550 pièces
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif est un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent avoir lieu à différentes échelles, les récipients étant sélectionnés en conséquence. Pour les essais, des récipients plutôt petits, comme des tubes de culture, sont utilisés. En plus des tubes de culture en DURAN™, notre gamme de produits comprend également des tubes de culture en verre sodocalcique. Il s’agit d’un verre de la troisième classe de résistance à l’eau et appartient à la catégorie des verres sodocalcique avec une forte proportion d’oxydes alcalins et alcalins de terre.
  • Les tubes de culture à bords droits peuvent être fermés avec des bouchons en métal ou en coton pour permettre l’échange d’air
  • Le bord droit permet l’utilisation de Kapsenberg et de bouchons en métal
Spécification
Spécification
Épaisseur de 0,8 mm
100 mm
Croissance des microorganismes ; pour le travail microbiologique
Non autoclavable
8 mL
Verre sodocalcique
550/Bte
11,75 mm