Learn More
Kolmi Hopen™ Ensemble tunique et pantalon pour soins de santé jetables, 48 g/m2
Tous les produits Medicom Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
60 pièces
Description
- Matériau en polypropylène léger et respirant
- La forme ample permet à l’utilisateur de conserver une bonne amplitude de mouvement
- Chemise sans col
- Pantalon avec taille élastique
- Conditionnés individuellement pour l’hygiène et une distribution contrôlée
- 48 g/m2 (poids de tissu)
Spécification
Spécification
| Dimensions | S |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Bleu marine |
| Type de manchon | Manche courte |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Dentaire, médical |
| Nb par paquet | 60 Paquets |
Correction du contenu d'un produit
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction