Learn More
Anse d’inoculation jetable, 1 μl
Code nomenclature Nacres: NB.17
Click to view available options
Volume:
1 μl
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Anses d'inoculation jetables en polystyrène résistant aux chocs
- 200 mm de long pour réduire le risque de contamination
- Comprend 50 sacs de 20 chacun
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Volume | 1 μl |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Plastique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de produit | Anse d’inoculation |
| À utiliser avec (équipement) | Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire |
| Quantité | 1 000/paquet (50 sachets de 20) |
| À utiliser avec (application) | Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Anse d’inoculation jetable, 1 μl >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu