Learn More
Brand™ Micropipettes jetables Blaubrand™ IntraMARK™
En verre jetable et conformes aux normes DIN ISO 7550. Les micropipettes jetables BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ comprennent une marquage circulaire et sont marquées CE conformément à la directive IVD 98/79 CE. Toutes les surfaces sont polies au feu pour plus de douceur et pour minimiser l’usure de l’adaptateur de pipettes. Code couleur ISO pour une identification claire.
131.00€ - 237.00€
Spécification
Étalonnage | Pour contenir |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN ISO 7550, directive IVD 98/79 marquage CE |
Matériau | Verre |
Longueur (métrique) | 125 mm |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Précision | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Précision | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11728208
|
Brand™
708728 |
Rouge | le;plusmn;0.25% | Traits à 20 et 40 mu;l |
136.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11738208
|
Brand™
708745 |
Bleu | le;plusmn;0.25% | Traits à 50 et 100 mu;l |
136.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15212599
|
Brand™
708722 |
Blanc | ≤±0.25% | Traits à 25/μ l |
134.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15222599
|
Brand™
708733 |
Vert | ≤±0.25% | Traits à 50/μ l |
160.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15744037
|
Brand™
708707 |
Blanc | ≤±0,30 % | Traits à 1/2/3/4/5 μl |
237.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15754037
|
Brand™
708709 |
Orange | ≤±0.25% | Traits à 10/μ l |
186.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17212814
|
Brand™
708757 |
Rouge | ≤±0.25% | Traits à 200/μ l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11748208
|
Brand™
708757 |
Rouge | ≤±0.25% | Traits à 200/μ l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15202599
|
Brand™
708718 |
Noir | ≤±0.25% | Traits à 20/μ l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15232599
|
Brand™
708744 |
Bleu | ≤±0.25% | Traits à 100/μ l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Avec traits circulaires
- Conforme à la norme DIN ISO 7550
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Les surfaces polies au feu à l’intérieur et à l’extérieur sont particulièrement lisses
- L’extrémité d’aspiration est également polie au feu pour minimiser l’usure de l’adaptateur de pipettes.
- Code couleur ISO pour une identification claire.
Spécification
Pour contenir | |
Verre | |
Oui |
DIN ISO 7550, directive IVD 98/79 marquage CE | |
125 mm |