Description
Assure un port confortable pour toute une variété de tailles de visage. L'/Le/La 3M Le respirateur à particules de la série 8000 est de forme neuronique.
Les appareils respiratoires 3M™ série 8000 offrent une protection respiratoire légère, confortable et efficace contre la poussière et le brouillard. La forme convexe, la conception à deux sangles, la mousse de nez et le pince-nez garantissent un port confortable pour toute une variété de tailles de visage. La coque résistante aux chocs et les appareils respiratoires exclusifs 3M™ offrent une protection durable et confortable, en particulier dans des conditions chaudes et humides. Les poussières, les brouillards et les vapeurs de métaux sont les dangers respiratoires les plus courants dans l’environnement de travail comme sous-produits de procédés tels que le broyage et le mélange. Les appareils respiratoires 3M offrent une protection confortable et sans entretien contre ces dangers spécifiques.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Directive de la Communauté européenne 89/686/CEE, EN 149:2001 A1:2009, CE |
| Design Type | Coupelle/moulé |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | FFP1 NR D |
| Type de produit | Masque pour particules multifonction |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| Efficacité de filtre | FFP1 NR D |
| À utiliser avec (application) | Protection contre la poussière et le brouillard |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | 8710 |
| Afficher plus |