Learn More
Fisherbrand™ Unités de filtration PES jetables
Améliorez la protection des échantillons de culture cellulaire grâce aux unités Fisherbrand de filtration à vide jetables et stériles avec membranes en PES. Les membranes en polyéthersulfone (PES) présentent un faible taux de substances extractibles et possèdent une faible liaison protéique pour une filtration et une clarification stériles du sérum et des milieux de culture cellulaire.
109.00€ - 209.00€
Spécification
Capacité de liaison | À faible liaison |
---|---|
Certifications/Conformité | Apyrogène conformément à la norme USP Lot-à-lot |
Jetable | Oui |
Matériau (membrane) | PES |
Stérilité | Stérile |
Includes: Bouchon pour flacons à vis stérile conditionné individuellement
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Porosité | Diamètre (métrique) de la membrane | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Porosité | Diamètre (métrique) de la membrane | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15973297
|
Fisherbrand™
|
150 ml | 0,20 μm | 50 mm | Filtration stérile des milieux et du sérum |
111.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15983297
|
Fisherbrand™
|
150 ml | 0,45 μm | 50 mm | Clarification des liquides et élimination des particules |
109.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15993297
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 0,20 μm | 50 mm | Filtration stérile des milieux et du sérum |
135.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15903307
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 0,45 μm | 50 mm | Clarification des liquides et élimination des particules |
142.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15913307
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 0,20 μm | 75 mm | Filtration stérile des milieux et du sérum |
178.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15923307
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 0,45 μm | 75 mm | Clarification des liquides et élimination des particules |
204.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15933307
|
Fisherbrand™
|
1 000 ml | 0,20 μm | 90 mm | Filtration stérile des milieux et du sérum |
209.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15943307
|
Fisherbrand™
|
1 000 ml | 0,45 μm | 90 mm | Clarification des liquides et élimination des particules |
208.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Améliorez la protection des échantillons de culture cellulaire grâce aux unités Fisherbrand de filtration à vide jetables et stériles avec membranes en PES. Les membranes en polyéthersulfone (PES) présentent un faible taux de substances extractibles et possèdent une faible liaison protéique pour une filtration stérile et une clarification des cellules
- La membrane en PES présente une faible liaison protéique pour maintenir l’équilibre protéique
- La membrane en PES présente un faible taux de substances extractibles pour maintenir la pureté des milieux
- La taille des pores, le type de membrane, le numéro de catalogue, le numéro de lot et la date d’expiration sont clairement indiqués sur la chambre supérieure des unités de filtrations
- Non pyrogènes et non cytotoxiques
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et conditionnées de manière individuelle pour une durée de conservation stérile de 5 ans
- 0,2μm pour une filtration stérile
- Unités de 0,45 μm pour la clarification des liquides et l’élimination des particules
Certifications
Apyrogène selon la norme USP, non cytotoxique d’un lot à un autre, stérilisé d’un lot à l’autre
Spécification
À faible liaison | |
Oui | |
Stérile |
Apyrogène conformément à la norme USP Lot-à-lot | |
PES |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.