Learn More
Sur-manche en polyéthylène jetable
Click to view available options
:
Non stérile
Description
- Tissu en PEHD
- Épaisseur : 18 μm
- Poids : 3 g/pièces
- Bleu
- EPI catégorie I
- Non stérile
- Coude et poignet élastique
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universel |
| Structure | Coude et poignet élastique |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Bleu |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de manchette | Élastiquées |
| Épaisseur | 18 μm |
| À utiliser avec (application) | Protection contre les éclaboussures dans les environnements industriels, de fabrication et de soins de santé |
| Certifications/Conformité | EPI catégorie I |
| Dimensions (L x l) | 40 cm x 22 cm ± 2 |
| Afficher plus |