Learn More
Fisherbrand™ Gants d’examen non stériles, en nitrile, non poudrés, jetables
Code produit. 11542723 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11542723
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Résistent à une large gamme de produits chimiques et aux perforations. Les gants en nitrile Fisherbrand™, non stériles, non poudrés et jetables, offrent une protection optimale et sont exempts de latex.
  • 100 % nitrile - résistent à une large gamme de produits chimiques et trois fois plus résistants aux perforations que le latex
  • Conception ergonomique avec bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
  • Sans latex ni protéine et non poudrés pour éliminer le risque d’allergies de type I
  • Épaisseur de 0.10 mm
  • Accélérateurs résiduels indétectables
  • Dépassent les exigences de la norme EN 374, EPI catégorie III
  • Conformes à la norme EN 455 parties 1 et 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme EN 455, parties 1 et 2
Couleur Violet
Jetable Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions L
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Type de doigt Texturés
Quantité 100/paquet
Résistant à Perforation, large éventail de produits chimiques
Longueur (métrique) 250 mm