Learn More
Corning™ Bouchons de transfert aseptique pour flacon d’agitation jetable
Pour une utilisation avec les flacons d’agitation jetables Corning avec bouchon supérieur et bras latéraux inclinés
Marque: Corning™ 3528
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.49895kg
Description
Ces bouchons de transfert aseptique pour flacon d’agitation Corning™ améliorent la productivité de vos opérations de culture cellulaire lors de l’ajout ou du retrait de milieux et de cellules. Ces bouchons de transfert aseptiques sont stériles (10-6 SAL), fournis en conditionnement double individuel ; ils s’adaptent aux bras latéraux sur les flacons d’agitation jetables Corning. Fabriqués en polyéthylène haute densité. L’autoclavage est déconseillé.
- Tubulure flexible étanche à la chaleur, résistante aux produits chimiques, diamètre intérieur 1/4, diamètre extérieur 3/8
- 24 longueurs de tube, avec connecteur
Spécification
Noir | |
Polystyrène | |
Tube plongeur avec connecteur Luer Lock mâle (LLM) et filtre de 0,2 μm | |
1/Paquet | |
GL 45 |
54 mm | |
Agitateurs orbitaux ou oscillants | |
2 | |
45° |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.