Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes de distillation
Pour les thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm Les têtes de distillation Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriquées en tubulures en verre DURAN™ durables.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05030011
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Conforme aux normes DIN 12594
- Prise NS et deux cônes NS
- Angle descendant de 75°
Spécification
Pour les thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm | |
Verre Duran | |
NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblique |
Têtes de distillation | |
DIN 12594 | |
Type Claisen |