Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Distilling Links with Liebig Condenser and Head to Claisen
Distilling Links with Liebig Condenser and Head to Claisen made of DURAN™ tubing.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05057201
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Code produit. 10040511
  • 93.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Spécification
Pour les thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm
Verre Duran
160 mm
Liens de distillation
NS 14/23, NS 14/23