Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HILIC Accucore™ 150 Amide
Conçues pour la séparation des biomolécules hydrophiles en mode HILIC, excellent choix pour les séparations de glycanes.
Marque: Thermo Scientific™ 16726-153030
1074.24 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Conçues pour la séparation des biomolécules hydrophiles en mode HILIC, les colonnes LC HILIC Thermo Scientific™ Accucore™ 150 Amide constituent un excellent choix pour les séparations de glycanes. Basées sur la Core Enhanced Technology, les colonnes Thermo Scientific Accucore assurent des séparations de biomolécules haute résolution et rapides—sans les pertes de charge élevées associées aux particules de moins de 2 µm.
Particules à noyau solide de 2,6 µm robustes et reproductibles.- Séparations à grande vitesse et à haute résolution, faibles pertes de charge
- Phase amide greffée sur des particules à noyau solide de 150 Å de diamètre de pore
- Rétention élevée d’une large gamme d’analytes hydrophiles en mode HILIC
- Recommandées pour les biomolécules hydrophiles telles que les glycanes
Spécification
Colonne analytique | |
150 mm | |
Noyau solide sphérique | |
2 à 9 | |
80 m²/g | |
S/O | |
Accucore | |
HILIC | |
Bio-LC |
3 mm | |
14500 psi (1000 bars) | |
2,6 μm | |
150 Å | |
60°C | |
Amide | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
HILIC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.