Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-dithiothréitol, pour la biochimie, solution 1 M dans l’eau
Code produit. 10215054 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
250 ml
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
Code produit. 10215054
Marque: Thermo Scientific Chemicals 426382500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-1, 4-Dithiothreitol
Couleur Incolore
Note relative au nom 1M Solution in water, For molecular biology
CAS 3483-12-3, 7732-18-5
Formule moléculaire C4H10O2S2
Numéro MDL MFCD00004877
Concentration 0.90 to 1.10M
Densité 1.0400g/mL
Merck Index 15, 3419
Synonyme dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Nom IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
CID PubChem 446094
ChEBI CHEBI:42170
Poids de la formule 154.24
Qualité Biochimie
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.04
Quantité 250 ml
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Dithiothreitol, 1M solution in water
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.