Learn More
DL-éthionine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
DL-Ethionine is used as a dietary supplement to accelerate cholangiocarcinogenesis in vivo. It is also used to induce oxidative stress in liver to study the levels and activities of anti-oxidative enzymes and compounds such as glutathione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-éthionine est utilisée comme complément alimentaire pour retarder la formation de cholangiocarcinomes in vivo. Elle permet également d’induire un stress oxydatif dans le foie afin d’étudier les niveaux et l’activité d’enzymes et de composés antioxydatifs tels que le glutathion.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
La DL-éthionine est utilisée comme complément alimentaire pour retarder la formation de cholangiocarcinomes in vivo. Elle permet également d’induire un stress oxydatif dans le foie afin d’étudier les niveaux et l’activité d’enzymes et de composés antioxydatifs tels que le glutathion.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | DL-Ethionine |
Point de fusion | ∼265°C (decomposition) |
Odeur | Odorless |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 1722529 |
Merck Index | 14,3738 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Nom IUPAC | 2-amino-4-(éthylsulfanyl)acide butanoïque |
Poids de la formule | 163.24 |
Pourcentage de pureté | 98% |