Learn More
ADN, sperme de poisson, sel de sodium, Affymetrix / USB™
Code produit. 15865118 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 15865118
Marque: Thermo Scientific J14377.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 9007-49-2
Formule moléculaire C17H15BrFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 50000-100000
Numéro MDL MFCD00130922
Clé InChI GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 73904662
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau DNA
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Nom IUPAC (2 R)-3-(3-bromophenyl)-2-[[2-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]propanoic acid