missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Ligase I Antibody (1A9), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30142174
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30142174 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30142174 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP308267CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

DNA Ligase I Monoclonal antibody specifically detects DNA Ligase I in Bovine,Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DNA Ligase I
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 1A9
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène DNA ligase 1, DNA ligase I, EC 6.5.1.1, ligase I, DNA, ATP-dependent, MGC117397, MGC130025, Polydeoxyribonucleotide synthase [ATP] 1, polydeoxyribonucleotide synthase ATP 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full-length native bovine DNA Ligase I protein (Uniprot: P18858)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3978
Espèces cibles Bovine, Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.