missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DNAH11 Monoclonal Antibody (C5), Invitrogen™

Code produit 17684306
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17684306 20 μL 20µL
17674306 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17684306 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA543854

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a ciliary outer dynein arm protein and is a member of the dynein heavy chain family. It is a microtubule-dependent motor ATPase and has been reported to be involved in the movement of respiratory cilia. Mutations in this gene have been implicated in causing Kartagener Syndrome (a combination of situs inversus totalis and Primary Ciliary Dyskinesia (PCD), also called Immotile Cilia Syndrome 1 (ICS1)) and male sterility. [provided by RefSeq, Mar 2013].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DNAH11
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone C5
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Expression DNAH11
Numéro d’ordre du gène Q96DT5
Alias de gène axonemal beta dynein heavy chain 11; axonemal dynein heavy chain 11; CILD7; ciliary dynein heavy chain 11; DNAH11; DNAHBL; DNAHC11; DNHBL; DPL11; dynein axonemal heavy chain 11; dynein heavy chain 11, axonemal; dynein, axonemal, heavy chain 11; dynein, axonemal, heavy polypeptide 11; dynein, ciliary, heavy chain 11
Symboles de gène(s) DNAH11
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Leu3896-Asn4122 (Accession Q96DT5), with N-terminal His Tag.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8701
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.