missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNASE2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16895334 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16895334 20 μL 20µL
16885334 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16895334 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 159341AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DNase II is a member of the DNase family. The protein, located in the lysosome, hydrolyzes DNA under acidic conditions and mediates the breakdown of DNA during erythropoiesis and apoptosis. Two codomit alleles have been characterized, DNASE2*L (low activity) and DNASE2*H (high activity), that differ at one nucleotide in the promoter region. The DNASE2*H allele is represented in this record.

Spécification

Antigène DNASE2
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression DNASE2
Numéro d’ordre du gène O00115, P56542, Q9QZK8
Alias de gène Acid DNase, Deoxyribonuclease 2 alpha, Deoxyribonuclease II alpha, DNase II alpha, DNASE2, DNASE2A, DNL, DNL2, Lysosomal DNase II, R31240_2
Symboles de gène(s) Dnase2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène DNASE2 Fusion Protein Ag8781
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 13423, 171575, 1777
Espèces cibles Human, Rat, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.