missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DOC2A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17825762
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17825762 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17825762 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5142809

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:16,000.

There are at least two protein isoforms of the Double C2 protein, namely alpha (DOC2A) and beta (DOC2B), which contain two C2-like domains. DOC2A and DOC2B are encoded by different genes; these genes are at times confused with the unrelated DAB2 gene which was initially named DOC-2. DOC2A is mainly expressed in brain and is suggested to be involved in Ca(2+)-dependent neurotransmitter release.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DOC2A
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression DOC2A
Numéro d’ordre du gène Q14183
Alias de gène Doc2; DOC2A; Doc2-alpha; double C2 domain alpha; double C2, alpha; double C2-like domain-containing protein alpha; double C2-like domains, alpha
Symboles de gène(s) DOC2A
Espèces hôtes Goat
Immunogène Peptide with sequence SCYLKELEQAEQGQ.
Méthode de purification Ammonium sulfate precipitation
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8448
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.