Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodécylsulfate sel de sodium, 98 %, pour la biochimie, convient à l’électrophorèse
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dodecyl sulfate, sodium salt |
| Point de fusion | 206.0°C |
| CAS | 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline, floconneuse ou granulaire fine |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Formule moléculaire | C12H25NaO4S |
| Formule linéaire | CH3(CH2)11OSO3Na |
| Numéro MDL | MFCD00036175 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.