Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550 (Pre-adsorbed), R&D Systems™
Code produit 18457185 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
Conditionnement:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18457185 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18457185 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP172741R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.05€
    399.00€ / 0.5mL
    Économisez 56.05€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Espèces hôtes Donkey
Immunogène Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was produced by repeated immunization with rabbit whole IgG molecule in donkey.
Méthode de purification Multi-step
Quantité 0.5 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rabbit
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus