missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Donkey anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Code produit 30230065 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
Conditionnement:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30230065 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30230065 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP172743APC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Donkey Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IgG (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Formule PBS
Espèces hôtes Donkey
Immunogène Rat IgG whole molecule
Méthode de purification Multi-step
Quantité 0.5 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.