Learn More
Kolmi Hopen™ Charlotte à clips en polypropylène élastique double dans le distributeur mural
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7227146 Tous les produits Medicom Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Vert
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 17780129
Marque: Kolmi Hopen™ 70.111
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces charlottes à clips élastiques doubles sont fournies dans des distributeurs muraux pour une utilisation pratique.
  • Couvre entièrement la tête, comme l’exige la procédure HACCP
  • Confort supplémentaire avec double élastique pour une excellente rétention
  • Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
  • 12 g/m2 (poids de tissu)
Spécification
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de conception Charlotte à clip
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité EN ISO 9001
Quantité 250 Paquets
Dimensions (L x l) 40 x 55 cm
Comprend Charlottes et distributeur mural
À utiliser avec (application) Industriel, laboratoire