Learn More
Bochem™ Micro-spatule à double extrémité
Micro-spatule à double extrémité Bochem™ pour la manipulation et l’échantillonnage de petits échantillons.
Marque:  Bochem™ 3012
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10060831
  • 5.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Double extrémité
  • Acier inoxydable
Spécification
Spécification
Double extrémité
40 mm
Acier inoxydable (18/10)
Micro-spatule
2 mm
150 mm