Learn More
Techspray Coton-tige à double embout pointu
Le coton pré-nettoyé, bien enveloppé, assure d’extraire une quantité minimale de contaminants.Embout pointu et tête rigide pour un nettoyage précis mais agressif.
Marque: Techspray 2313-30PK
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Coton bien enveloppé
- Embout pointu de précision
- Faible extractibilité
- Résistant aux solvants
Spécification
Pointues | |
Coton | |
3,2 mm | |
30 |
Composite | |
Écouvillon à embout double | |
12 mm |