Learn More
Gibco™ DPBS (10X), calcium, magnésium
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7075822
Click to view available options
Quantité:
500 ml
10 x 500 ml
Conditionnement:
5000mL
500mL
Code produit. 11560466
Marque: Gibco™ 14080089
Edge
DPBS (10X), calcium, magnésium
La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour diverses applications de culture cellulaire, telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs. Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs. Nous proposons diverses formulations de DPBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution DPBS Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa et située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu DPBS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (14080-055). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
La solution DPBS Gibco™ sous forme concentrée nécessite un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DPBS 10X, calcium et magnésium, 10 x 500 ml, concentration 10X, pH de 4,3 à 4,7, osmolalité de 2 700 à 3 200 mOsm/kg, sels inorganiques de calcium et de magnésium, classification exempte de composants d’origine animale, durée de conservation de 24 mois, stockage de 15 à 30°C, pour la culture de cellules de mammifères
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 4,3 à 4,7
Forme physique Liquide
Quantité 10 x 500 ml
Comprend Sans pyruvate de sodium
Osmolalité 2700 à 3200 mOsm/kg