Learn More
Gibco™ DPBS, calcium, magnésium
GREENER_CHOICE
Code produit. 11590456
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
6 x 1 000 ml
Conditionnement:
1 kit
100mL
20 pièces
500mL
6L
Code produit. 11590456
Marque: Gibco™ 14040166
DPBS, calcium, magnésium
La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour diverses applications de culture cellulaire, telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs. Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs. Nous proposons diverses formulations de DPBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution DPBS Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa et située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DPBS, fabriqué dans notre usine, située à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DPBS, calcium et magnésium, 20 x 100 ml, concentration 1X, pH de 7,0 à 7,2, osmolalité de 270 à 310 mOsm/kg, sels inorganiques de calcium et de magnésium, classification exempte de composants d’origine animale, durée de conservation de 36 mois, stockage de 2 à 8°C, pour la culture de cellules de mammifères
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7 à 7,2
Forme physique Liquide
Quantité 20 x 100 ml
Comprend Sans pyruvate de sodium
Osmolalité 270 à 310 mOsm/kg