Learn More
DPP4/CD26 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Code produit 30234657 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
Conditionnement:
20µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30234657 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30234657 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 683831IG20UL
 Article restreint
En stock
Mouse Monoclonal Antibody
The DPP4/CD26 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DPP4/CD26. This antibody recognizes human, pig, rabbit antigen. The DPP4/CD26 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spécification
Antigène DPP4/CD26
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2G6D11
Concentration 1000 μg/mL
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant Protein
Méthode de purification Protein G purification
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1803
Espèces cibles Human, Pig, Rabbit
Contenu et stockage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps 110 kDa
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1