Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Toluène
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Marque: Dräger™ 6406250
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
700 à 1 100 hPa | |
1 à 30 mg/l | |
30 à 380 s | |
0°C à 40°C |
Puce CMS pour toluène | |
10 à 300 | |
32°F à 104°F |