Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Chloroforme
Tubes détecteurs
Marque: Dräger™ 6728861
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Description
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l'échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponibles en boîtes de dix.Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
Spécification
Chloroforme | |
2 à 10 | |
10 | |
50°F à 86°F | |
Chloroforme 2/a |
9 mg/l | |
10 | |
9 min | |
10°C à 30°C |