Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme – tube détecteur du dichlorométhane
Marque: Dräger™ 8103591
Informations supplémentaires : CAS : 7664-93-9 Poids : 0.09180kg
Description
1L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
2Certifié Safety Equipment Institute (SEI, Institut de l’équipement de sécurité).
Spécification
Chlorure de méthylène 100/ab | |
20 à 200 ppm | |
10 | |
62,6°F à 86°F |
3 à 25 mg/l | |
8 | |
7 min | |
17°C à 30°C |
Sécurité et traitement
- X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6724601 METHYLENE
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Amine compounds