Learn More
Dräger™ X-plore™ 3300 demi-masques respiratoires
Description
- Conception de masque moderne et discrète
- Champ de vision élargi et espace permettant d'utiliser facilement des visières et des écrans faciaux
- Se porte confortablement sous les casques et les visières.
- Compact, léger et composé de moins de pièces
- Système de sangle souple, léger et flexible
- Le harnais Flexi-Fit est adapté aux contours de la tête sans créer de pression et sans s’emmêler dans les cheveux
- Le système innovant de sangles croisées X-Guided assure une répartition uniforme du poids et une étanchéité parfaite
- Connecteur à baïonnette à 2 points avec marquages pour l'insertion du filtre
- Le joint nasal flexible s'adapte parfaitement aux lunettes de sécurité et aux lunettes de protection.
- Technologie de surmoulage, surface lisse
- Facile à démonter, à nettoyer et à remonter
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AS NZS 1716 |
| Certifications (EN) | EN 140 |
| Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Part 84 |
| Type de connexion | Baïonnette |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Élastomère thermoplastique |
| Type de produit | Demi-masque |
| Dimensions | L |
| À utiliser avec (équipement) | X-plore™ Filtres à baïonnette et cartouches |
| Modèle | R55332 |