Learn More
Dräger™ Masque complet X-plore™ 5500 PC
Code produit 15280478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de suspension:
4 points
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de suspension Conditionnement
15280478 4 points 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15280478 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur R55270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.50€
    139.57€ / 1 pièces
    Économisez 44.93€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Le Dräger™ X-plore™ Le masque facial intégral 5500 EPDM est la solution idéale pour les environnements exigeant une protection respiratoire accrue et un champ de vision dégagé.
Le joint facial double couche triple étanchéité assure une protection fiable et une étanchéité sûre et sans fuite, quelle que soit la forme de votre visage
  • Joint facial double couche triple étanchéité
  • Connexion à baïonnette pour une fixation simple et sécurisée du filtre. Les deux filtres sont insérés par le haut
  • Le profil bas dégagé vers l’arrière garantit un champ de vision optimal, une distribution uniforme du poids et une superbe liberté de mouvement
  • Le matériau en polycarbonate résistant aux impacts (avec cadre en plastique) offre un excellent champ de vision large et une résistance chimique, thermique et mécanique extrême
  • Harnais à 5 points permettant un enfilage rapide et facile sans s’emmêler dans les cheveux
  • Trois tailles en une, convient à la plupart des tailles de visage et de tête
  • Corps de masque en EPDM avec résistance élevée au vieillissement
  • Deux fixations à baïonnette latérales pour utilisation avec le Dräger™ X-plore™ Série de cartouches Twinfilter
Remarque : les filtres ne sont pas inclus ; ils doivent être commandés séparément.
Certifications
Marquage CE
Compliance
EN136 Cl.2 et NIOSH
Spécification
Certifications/Conformité NIOSH, CE, EN136 Cl.2
Matériau EPDM, verre en polycarbonate
Type de produit Masque facial intégral
Format Universal
À utiliser avec (application) Solution adaptée aux environnements nécessitant une protection respiratoire accrue et un champ de vision clair
Type de suspension 4 points