Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse compacte Ranger 3000
Avec sept modes d’application, la balance Ranger 3000 est idéale pour répondre à de nombreux besoins industriels en matière de pesée. Portative et équipée d’une batterie rechargeable, cette balance est un plus dans chaque coin de l’usine et est équipée de fonctions et de fonctionnalités qui élèvent la balance Ranger 3000 à une classe à part.
Marque: Ohaus™ 30031706
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.45000kg
Description
ulliLa balance Ranger 3000 est dotée du plus grand affichage de sa catégorie, de LED pour la pesée de contrôle et d’affichages LCD rétro-éclairés qui la rendent fonctionnelle dans presque toutes les conditions de travail/liliLa balance la plus conviviale sur le marché avec une configuration facile qui vous permet d’économiser votre temps précieux et d’être aussi efficace que possible lorsque vous travaillez/liliLa balance Ranger 3000 offre des résultats précis en une seconde, élimine quasiment tout temps d’attente et vous permet d’avancer au rythme qui vous convient, et non pas au rythme de votre équipement de pesée/li/ulSpécification
210 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS | |
Écran LCD avec rétroéclairage à LED blanche + 3 LED, écran LCD graphique TFT 10,9 cm | |
Gram; Kilogram; Pound; Ounce; Pound:Ounce | |
plusmn; 2 g | |
R31P30-M | |
225 x 300 mm | |
225 mm | |
1 kg | |
Stainless Steel |
Rechargeable | |
30 kg | |
1 g, 10 g (certifié) | |
Alimentation secteur (incluse), batterie rechargeable (incluse), RS232 (inclus), | |
Plateforme en acier inox | |
-10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation | |
327 × 311 × 117 mm | |
300 mm | |
Alimentation universelle interne 100/240 VCA 50/60 Hz, batterie interne rechargeable au plomb |