Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Contains green buffer that includes density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels
96.25€ - 383.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning |
---|---|
Concentration | 2X |
Code produit | Marque | Quantité | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15717526
|
Thermo Scientific™
K1082 |
20 x 1.25mL | 1000 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15707526
|
Thermo Scientific™
K1081 |
4 x 1.25 mL | 200 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- DreamTaq DNA Pol,
- dNTPs,
- Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
- supplied with Water,
- Nuclease free
Spécification
Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning | |
2X |