Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacon laveur de gaz Drechsel sans disque filtrant
Flacons laveurs de gaz de type Drechsel sans disque filtrant, complets avec tête
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 05500512
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Conforme à la norme DIN 12596
- Complets avec tête
- Raccord à joint rodé : NS 29/32
- Matériau : Tubulure DURAN™ (tête), verre borosilicaté 3.3 (flacon)
Spécification
250 ml | |
Filetage GL 14 | |
1 |