Learn More
Kautex™ Buse et bouchon compte-gouttes, flacon en PEBD à col étroit
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
18 mm
25 mm
28 mm
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 1000/2000 ml
Flacon de 50/100/200 ml
Flacon de 500 ml
Description
- Couleur : naturel
- LPDE
- Compte-gouttes avec buse
Spécification
Couleur | Naturel |
Comprend | Buse |
Type | Bouchon compte-gouttes |
Diamètre (métrique) externe | 18 mm |
Type de bouchon | Compte-gouttes |
À utiliser avec (équipement) | Flacon de 50/100/200 ml |