Learn More
DWK Life Sciences Flacon compte-gouttes, Brun, en verre sodo-calcique, avec pipette en verre clair RIN interchangeable, complet avec petite poire en caoutchouc
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
Description
Les flacons compte-gouttes conviennent aux liquides qui doivent être distribués en petites quantités, en particulier en goutte à goutte. Le flacon en verre ambré assure la protection contre la lumière pour les réactifs photosensibles. Fourni avec une tétine en caoutchouc et une pipette à joint rodé transparente. Des pipettes en verre transparent de rechange et des tétines en caoutchouc naturel sont disponibles.
- Le flacon en verre ambré assure la protection contre la lumière pour les réactifs photosensibles
- Pipette en verre transparent avec joint rodé standard
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Tétine en caoutchouc naturel
Spécification
Capacité (métrique) | 50 mL |
Description | À partir de borosilicaté 3.3 |
À utiliser avec (application) | Stockage et distribution de liquides et de réactifs photosensibles |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 10/Bte |
Autoclavable | Non autoclavable |