Learn More
Buerkle™ Pompe à tambour pour huiles minérales
Pompe de transvasement pour les produits légers à huile minérale visqueuse, tels que le diesel, l’huile de carburant, le liquide hydraulique, les machines et l’huile moteur, etc.
Marque:  Buerkle™ 5763-0100
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 17345003
  • 2910.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Moteur 230 V
  • Tube de pompe en aluminium
  • Raccord de tuyau en aluminium de 1 po
  • Tuyau en tissu PVC de 2 m, 1 po
  • Colliers de serrage 1 po
  • Buse de pompe en aluminium, joint à vis pour fût en PP
  • Pièces à contact moyen en aluminium et AISI 316 Ti (1.4571)
  • Hauteur de la pompe d’alimentation 19 mWS, capacité de la pompe 85 l/min
Spécification
Spécification
100 cm (diamètre du tube de 41 mm)
Huile minérale
85 LPM
Pièces à contact moyen en aluminium et AISI 316 Ti (1.4571)
230 V
Raccord de tuyau en aluminium de 1 po ; tuyau en tissu PVC de 2 m 1 po ; colliers de tuyau 1 po ; buse de pompe en aluminium, joint à vis pour fût en PP